Colorations d'acides nucléiques, PAGE GelRed™
Marques : BiotiumTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Colorants conçus pour l'ADN sur gels de polyacrylamide.
- Sensibilité aux applications sur gel d'agarose
- Deux à trois fois plus sensibles à l'ADNd sur ARN
- Imperméable aux gants en latex ou nitrile et aux membranes cellulaires
Contrairement aux EtBr hautement mutagènes, PAGE GelRed ™ est non toxique et non mutagène dans les tests AMES bactériens.
PAGE GelRed™ se visualise à l’aide d’un transilluminateur UV à 254 nm avec un filtre au bromure d’éthidium.
Certifications: Code de régulations du titre 22 pour la caractérisation des déchets dangereux en vertu de laquelle ils ont été classés comme non dangereux.