Imprimer
LysoView™ Coloration des lysosomes
Marques : Biotium
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
70058 70059 70061 70061-T 70058-T 70066 70066-T 70067 70067-T 70083 70083-T 70086 70085 70084-T
70058.EA 234 EUR
70058. 70059. 70061. 70061-T 70058-T 70066. 70066-T 70067. 70067-T BTIU70083 70083-T BTIU70086 BTIU70085 70084-T
LysoView™ Coloration des lysosomes
Tests Tests cellulaires
Les colorants LysoView™ permettent de marquer les lysosomes dans les cellules vivantes et sont disponibles avec une fluorescence bleue, verte, rouge visible et rouge lointain.
  • Coloration fluorescente sans lavage des lysosomes dans les cellules vivantes
  • Non toxique pour l'imagerie en temps réel des cellules vivantes
  • Fond plus faible que les colorants LyosoTracker
  • Options de colorants pour l'imagerie de super-résolution
  • Fluorescence bleue, verte, rouge ou rouge lointain
Les colorants LysoView™ sont des colorants fluorescents pour l'imagerie de la localisation et de la morphologie des lysosomes dans les cellules vivantes. Les colorants s'accumulent dans l'environnement à faible pH des lysosomes, ce qui permet d'obtenir une coloration lysosomale très spécifique sans nécessiter d'étape de lavage. LysoView™ 540 et LysoView™ 633 présentent une fluorescence sensible au pH, ce qui améliore encore plus la spécificité de la coloration. LysoView™ 488 a été validé en imagerie de super-résolution par SIM, tandis que le fluorophore LysoView™ 650 est compatible avec l'imagerie de super-résolution par SIM et STED.
Les colorants LysoView™ 540 et LysoView™ 633 colorent les vacuoles dans la levure. La coloration des bactéries varie selon les colorants.