4-Bromo-1-indanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Formule:
C₉H₇BrO Point de fusion: 95…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01719772 Numéro CAS: 15115-60-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |