Imprimer
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Aminophenylacetic acid
427610010 427610100
ACRO427610010EA 58.8 EUR
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075058
Numéro CAS: 14338-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %