Imprimer
Tryptoline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole, Tetrahydro-β-carboline
427580010 427580050
ACRO427580010EA 64.5 EUR
ACRO427580010 ACRO427580050
Tryptoline 98%
Tryptoline
Appearance: White to orange to brown Powder
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004954
Numéro CAS: 16502-01-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure