Imprimer
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
427451000 427458000
427451000.EA 168 EUR
427451000. 427458000.
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Formule: C₅H₉BrMg
Point d'ébullition: 35 °C (760 mmHg)
Densité: 0,996 g/cm³
Point éclair: –38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209569
Numéro CAS: 33240-34-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M