Imprimer
Isobutylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
427391000 427398000
427391000.EA 182 EUR
427391000. 427398000.
Isobutylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Isobutylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formule: C₄H₉BrMg
Point d'ébullition: 34,6 °C (760 mmHg)
Densité: 0,941 g/cm³
Point éclair: –34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075126
Numéro CAS: 926-62-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %