Imprimer
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
427310050 427310250
ACRO427310050EA 312 EUR
ACRO427310050 ACRO427310250
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₈H₁₈N₂
Poids moléculaire: 142.24 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (18 mmHg)
Densité: 0.902 g/cm³
Point éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001702
Numéro CAS: 67579-81-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Impurity ≤1 % n-Propyl benzene
Benzene ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm (O)
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤2 ppm