Imprimer
Ethylènediamine 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
427261000 427268000
427261000.EA 179 EUR
427261000. 427268000.
Ethylènediamine 99+%, AcroSeal®
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 117
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.898 g/cm³
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA