Imprimer
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, (4-Bromophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
427090050 427090250
ACRO427090050EA 87.6 EUR
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₂H₁₉BrOSi
Point d'ébullition: 137 °C (25 mmHg)
Densité: 1,174 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239382
Numéro CAS: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure