Imprimer
2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
427050050 427050250
ACRO427050050EA 156 EUR
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol 95%
2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 77 °C (,1 mmHg)
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004738
Numéro CAS: 1504-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %