Imprimer
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
426910010 426910050
ACRO426910010EA 62.6 EUR
ACRO426910010 ACRO426910050
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Appearance: Off-white to light brown Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₀BrN
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130155
Numéro CAS: 3389-21-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure