Imprimer
2-Cyclopentylphenol 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
426510010 426510050
ACRO426510010EA 127 EUR
ACRO426510010 ACRO426510050
2-Cyclopentylphenol 98+%
2-Cyclopentylphenol
Appearance: White to orange Low melting solid
Formule: C₁₁H₁₄O
Point d'ébullition: 148…150 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009952
Numéro CAS: 1518-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 38 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure