Imprimer
4,4-Diméthyl-1-pentène 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO426270010EA 45.5 EUR
ACRO426270010 ACRO426270250 ACRO426270050
4,4-Diméthyl-1-pentène 99%
4,4-Diméthyl-1-pentène
Formule: C₇H₁₄
Poids moléculaire: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136,6 °C
Densité: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026337
Numéro CAS: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %