Imprimer
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DSS
426020010 426020050
ACRO426020010EA 203 EUR
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00049059
Numéro CAS: 68528-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure