cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule:
C₆H₉NO₂ Point de fusion: 252…256 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093875 Numéro CAS: 22255-16-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥94 % |