Imprimer
Méthanolate de sodium 30% (p/p) 5.4 M dans le methanol, AcroSeal®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium méthylate
428368000.EA 54.3 EUR
428368000. 428361000.
Méthanolate de sodium 30% (p/p) 5.4 M dans le methanol, AcroSeal®
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Poids moléculaire: 54,02 g/mol
Point de fusion: 1…5 °C
Densité: 0,97 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
UN: 1289
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %