Imprimer
N-Boc-DL-valine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): BOC-DL-Valine, Boc-DL-Val-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
425780100 425780500
ACRO425780100EA 104 EUR
ACRO425780100 ACRO425780500
N-Boc-DL-valine 98%
N-Boc-DL-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069973
Numéro CAS: 54895-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure