cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
Appearance: White to tan Solid
Formule:
C₉H₈O₃ Point de fusion: 144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00630580 Numéro CAS: 2746-19-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
GC | ≥94 % |