Imprimer
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 114 EUR
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₁₄O₂
Point d'ébullition: 92…95 °C (18 mmHg)
Densité: 0,984 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012352
Numéro CAS: 40365-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure