2,3-Diaminophénol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxy-o-phenylenediamine
Formule:
C₆H₈N₂O Poids moléculaire: 124.14 g/mol Point de fusion: 161…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075199 Numéro CAS: 59649-56-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light brown to dark brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |