Imprimer
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid, Umbelliferone-4-acetic acid
427900010 427900050
ACRO427900010EA 70.4 EUR
ACRO427900010 ACRO427900050
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₁H₈O₅
Poids moléculaire: 220.18 g/mol
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037563
Numéro CAS: 6950-82-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test