ω-Bromo-2-chloroacétophénone 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Bromo-2-chloroacétophénone, 2-Bromo-2'-chloroacétophénone, Bromométhyl-o-chlorophénylcetone
Formule:
C₈H₆BrClO Poids moléculaire: 233.49 g/mol Point d'ébullition: 162…166 °C (20 mmHg) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00832993 Numéro CAS: 5000-66-8 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Oxalate (C2O4) | (limit about 0.05%) Passes test |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |