2-Bromo-6-méthoxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BrNO Point d'ébullition: 206 °C Point éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00088345 Numéro CAS: 40473-07-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |