Imprimer
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
397590010 397590100
ACRO397590010EA 56 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₀O₂
Point d'ébullition: 76…78 °C (9 mmHg)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239506
Numéro CAS: 25662-28-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %