Chlorure de 3-bromobenzoyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de m-bromobenzoyle
Formule:
C₇H₄BrClO Poids moléculaire: 219.46 g/mol Point d'ébullition: 74.5…75 °C (0.5 mmHg) Densité: 1.666 g/cm³ Point éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000669 Numéro CAS: 1711-09-7 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |