2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 164…165 °C (760 mmHg) Densité: 1,012 g/cm³ Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321384 Numéro CAS: 22195-47-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |