Imprimer
2-Iodopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
379330010 379330050
ACRO379330010EA 55.5 EUR
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Point d'ébullition: 52 °C (,9 mmHg)
Point de fusion: 118…120 °C
Densité: 1,928 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464928
Numéro CAS: 5029-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %