Imprimer
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
395080050 395080250
ACRO395080050EA 54.8 EUR
ACRO395080050 ACRO395080250
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₈H₆Cl₂O
Densité: 1,31 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130223
Numéro CAS: 51512-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %