3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄O₄ Point de fusion: 199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011557 Numéro CAS: 37418-88-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |