2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Point d'ébullition: 135…136 °C (8 mmHg) Point de fusion: 38…40 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134555 Numéro CAS: 41085-43-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 40 °C |
GC | ≥97.5 % |