Imprimer
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
394020010 394020050
ACRO394020010EA 85.5 EUR
ACRO394020010 ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O
Poids moléculaire: 250.726 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258768
Numéro CAS: 59146-68-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %