Imprimer
Ethyl hydrogen malonate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
399900050 399900250 399902500
ACRO399900050EA 60.5 EUR
ACRO399900050 ACRO399900250 ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Ethyl hydrogen malonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 106,5 °C (3 mmHg)
Densité: 1,119 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020490
Numéro CAS: 1071-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %