Calcium perchlorate tetrahydrate, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CaClO₄·4H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191895 Numéro CAS: 15627-86-8 UN: 1455 ADR: 5.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 12.2 to 13.5 % (Calcium) |