Imprimer
Magnesium tert-butoxide 93+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
390470100 390470500 390472500
ACRO390470100EA 53.1 EUR
ACRO390470100 ACRO390470500 ACRO390472500
Magnesium tert-butoxide 93+%
Magnesium tert-butoxide
Appearance: White to light grey Powder
Formule: C₈H₁₈MgO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788761
Numéro CAS: 32149-57-8
UN: 3205
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Titration with HCl ≥93.0 %