1,4-Dioxanne 99+% stabilisé ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈O₂ Point d'ébullition: 101,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: 12 °C Densité: 1,034 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006571 Numéro CAS: 123-91-1 UN: 1165 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
Density | (20°C) 1.032 to 1.036 g/ml |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 30 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Carbonyl (as HCHO) | ≤0.01 % |
Titrable acid | ≤0.0016 meq/g |
Peroxides | ≤0.005 % (H2O2) |
Freezing point | ≥11.0°C |