4-Methoxypiperidine 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₄ClNO Point d'ébullition: 44 °C (9mbar) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115010 Numéro CAS: 4045-24-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |