Imprimer
4-Bromo-1-butanol 85+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-4-hydroxybutane
390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 73.1 EUR
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Poids moléculaire: 153.02 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (2 mmHg)
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015387
Numéro CAS: 33036-62-3
UN: 1987
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %