Imprimer
Sodium borohydrure 12% dans une solution sodium hydroxyde 40%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
389930010 389930025 389931000 389932500
ACRO389930010EA 168 EUR
ACRO389930010 ACRO389930025 ACRO389931000 ACRO389932500
Sodium borohydrure 12% dans une solution sodium hydroxyde 40%
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %