Imprimer
Sulfate de dimercure 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
389920050 389921000
ACRO389920050EA 40.4 EUR
ACRO389920050 ACRO389921000
Sulfate de dimercure 97%
Sulfate de dimercure
Formule: Hg₂O₄S
Point d'ébullition: 356,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38,9 °C
Densité: 7,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016138
Numéro CAS: 7783-36-0
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 %