Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: Purple Crystalline powder
Formule:
C₁₂H₂₄Cl₃CrO₃ Point de fusion: 143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013222 Numéro CAS: 10170-68-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.5 % |