Allyl methyl carbonate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₈O₃ Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134545 Numéro CAS: 35466-83-2 UN: 3272 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to almost colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |