Imprimer
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
389610050 389610250
ACRO389610050EA 61.1 EUR
ACRO389610050 ACRO389610250
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₃H₁₃IO₄S
Point de fusion: 131…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011547
Numéro CAS: 27126-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %