Imprimer
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol 97%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 52.4 EUR
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol
Formule: C₃H₆O₂
Point de fusion: –54 °C
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074874
Numéro CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)