Imprimer
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
393110050 393110250
ACRO393110050EA 125 EUR
ACRO393110050 ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 152 °C (760 mmHg)
Densité: 1,436 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216590
Numéro CAS: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %