Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Formule:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Point de fusion: 180…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010632 Numéro CAS: 13737-36-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |