Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
399040050 399040250
ACRO399040050EA 107 EUR
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973422
Numéro CAS: 64695-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %