tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(BOC-amino)ethyl bromide
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Formule:
C₇H₁₄BrNO₂ Point de fusion: 30…32 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD02683428 Numéro CAS: 39684-80-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |