Imprimer
2-Amino-5-méthylthiazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Méthylthiazole-2-ylamine
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 34.4 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-méthylthiazole 98%
2-Amino-5-méthylthiazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078317
Numéro CAS: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %