4-Pentyne-2-ol 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa) Densité: 0,896 g/cm³ Point éclair: 37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004555 Numéro CAS: 2117-11-5 UN: 1986 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |